Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H43N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.60
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
217205
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
InChI key
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
H+-ionophore showing a linear response from pH 2 to 9 in an optimized membrane composition[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description - | description for ion-selective electrodes |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?