Przejdź do
E1903
Ethidium homodimer I solution
≥95% purity (HPLC), liquid
Synonim(y):
EtDi, EthD-1, Phenanthridinium, 5,5′-[1,2-ethanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis(3, 8-diamino-6-phenyl)-,dichloride,dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H50Cl4N8
Masa cząsteczkowa:
856.75
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-664-3
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethidium homodimer I solution, ≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC), 2 mM in DMSO
Quality Level
assay
≥95% (Run on Ethidium Homodimer before dissolution in DMSO, TLC)
form
liquid
concentration
2 mM in DMSO
technique(s)
titration: suitable
color
red
ε (extinction coefficient)
≥9000 at 490-496 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Stains ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, and triplex DNA structures.
Used to detect DNA in solution.
Ethidium homodimer I solution has been used to check membrane integrity in sperms.
Biochem/physiol Actions
One molecule of EthD-1 will non-selectively bind four base pairs in dsDNA.
Ethidium homodimer is a red fluorescent dye. It cannot cross an intact plasma membrane, but can easily pass through a damaged plasma membrane. Ethidium homodimer is used to check membrane integrity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2028T2763T4069
JC-1 powder or solid (Crystals)
Sigma-Aldrich
T4069
JC-1
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
concentration
2 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
red
color
orange
color
-
color
faint red to very dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder or solid (Crystals)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Carlsson et al.
Nucleic acids research, 23(13), 2413-2420 (1995-07-11)
Many bis-intercalating dyes used for fluorescence detection of DNA in electrophoresis have been reported to give band-splitting and band-broadening, which results in poor resolution and a decreased detection sensitivity. We have studied the dimeric dye YOYO-1, and to some extent
Desiccation tolerance in bovine sperm: a study of the effect of intracellular sugars and the supplemental roles of an antioxidant and a chelator.
Sitaula R, et al.
Cryobiology, 58, 322-330 (2009)
E Tuite et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 3(6), 701-711 (1995-06-01)
The binding of phenanthridine dyes to triplex poly(dT)*poly(dA).poly(dT) and its precursor duplex poly(dA).poly(dT) is characterized using linear dichroism and circular dichroism spectroscopy, and thermal denaturation. The two monomeric dyes ethidium bromide and propidium iodide are shown to behave similarly to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1903-.5ML04061838207067