Yes, for product 8.08264, the CAS Number 26471-62-5 refers to Toluene Diisocyanate (TDI), which is a mixture of 70-90% Tolylene-2,4-diisocyanate and 10-30% Tolylene-2,6-diisocyanat. The exact concentration of each is listed on the lot-specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/808264#product-documentation
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł 305,25 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
138,00 zł
vapor pressure
0.03 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
620 °C
potency
4130 mg/kg LD50, oral (Rat), >12200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-9.5 % (v/v)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
12-14 °C
transition temp
flash point 132 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C=O)c1c(ccc(c1)N=C=O)C
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Przygotowanie i właściwości żywicy epoksydowej modyfikowanej trimerem toluenodiizocyjanianu: Omówiono poprawę właściwości żywicy epoksydowej poprzez samopolimeryzację TDI, mającą na celu poprawę wydajności w zastosowaniach przemysłowych (X Zhang, L Qiao, X Lu, L Jiang, T Cao, 2019).
- Prosta metoda ilościowego oznaczania wolnych izocyjanianów na powierzchni nanokryształów celulozy: Badania te koncentrują się na karbaminacji celulozy za pomocą TDI, która ma kluczowe znaczenie dla modyfikacji i ulepszania powierzchni nanocelulozy do różnych zastosowań (H Abushammala, 2019).
- Fluorescencyjny liniowy polimocznik na bazie diizocyjanianu toluenu: Opisano przygotowanie polimocznika na bazie TDI, który wykazuje szerokie spektrum emisji, co sugeruje potencjalne zastosowania w czujnikach i materiałoznawstwie (H Cao, B Li, X Jiang, X Zhu, XZ Kong, 2020).
Analysis Note
Assay Toluylene-2,6-diisocyanate (NMR): 10.0 - 30.0 % (a/a)
Assay Toluylene-2,4-diisocyanate (NMR): 70.0 - 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.222
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 12-14 °C | mp 10 °C | mp -67 °C | mp -60 °C |
| bp 247 °C/1013 hPa | bp 196 °C/7 hPa | bp 255 °C/1013 hPa | bp 158-159 °C/13 hPa |
| density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density 1.239 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/cm3 at 25 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
26471-62-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SBR00097-100MG | 04065272827737 |
| SBR00097-5MG | 04065271975347 |
| 8082640500 | 04022536398822 |
| 8082640100 | 04022536398815 |
| 8082642500 | 04027269066840 |
| 8082649025 | 04027269053895 |
-
"CAS Number: 26471-62-5" Is this mixture of Tolylene-2,4-diisocyanate (80%) and Tolylene-2,6-diisocyanate (20%)?