Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 535,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
fluorescence
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
InChI key
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 95% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Andreas Helmersson et al.
Plant physiology, 147(3), 1158-1167 (2008-05-30)
Zinc is a potent regulator of programmed cell death (PCD) in animals. While certain, cell-type-specific concentrations of intracellular free zinc are required to protect cells from death, zinc depletion commits cells to death in diverse systems. As in animals, PCD
Jun Yin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11367-11374 (2009-08-28)
We report on the fabrication of Cu2+-sensing thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgels labeled with metal-chelating acceptor and fluorescent reporter moieties. Cu2+ detection sensitivity can be considerably enhanced via thermo-induced collapse of the sensing matrix, which can easily optimize the relative spatial
S Aoki et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(6), 1123-1132 (2001-07-18)
A cyclen (=1,4,7,10-tetraazacyclododecane) doubly functionalized with three carbamoylmethyl groups and one dansylaminoethyl (dansyl = 2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl) group (L(2) = 1-(2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamido)ethyl)-4,7,10-tris(carbamoylmethyl)-cyclen) was synthesized and characterized. Potentiometrtic pH titration and UV spectrophotometric titration of L(2) served to determine deprotonation of the pendant dansylamide
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 39326-5MG-F | 04061832531762 |
![N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimide BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/318/294/efefa674-7883-4fc7-ad57-ea90ff85069a/640/efefa674-7883-4fc7-ad57-ea90ff85069a.png)