Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 147,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
147,00 zł
vapor pressure
6.12 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
2130 mg/kg LD50, oral (Rat), 1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-12.2 % (v/v)
pH
10.5-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
3.58 cSt(21.6 °C)
mp
-59 °C
transition temp
flash point 40 °C (DIN 51755 Part 1)
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.887
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.914 g/cm3 at 20 °C | density 0.82 g/cm3 at 20 °C |
| mp -59 °C | mp -68 °C | mp -9 °C | mp -70 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Dimethylamino)-ethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F - Seta closed cup
flash_point_c
40 °C - Seta closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8032370100 | 04022536379586 |
| 8032371000 | 04022536379593 |
| 8032379025 | 04022536379609 |