Przejdź do
8.03215
N,N-dietylenodiamina
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
110,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-844-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
984 mg/kg LD50, oral (Rat), 820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-8.4 % (v/v)
bp
145-148 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
transition temp
flash point 36 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN)(CC)CC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI key
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03273D1580038.01392
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
-70 °C
mp
-68 °C
mp
-
mp
-9 °C
bp
145-148 °C/1013 hPa
bp
163 °C/1013 hPa
bp
104-106 °C (lit.)
bp
167 °C/1013 hPa
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dietylenodiamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803215000504022536379159
803215025004022536379166