Przejdź do
408972
2-(Diethylamino)ethyl acrylate
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOCH2CH2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
219-378-5
MDL number:
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.77 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
95%
contains
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
InChI key
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
408980415650496952
description
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
description
95%
description
-
assay
95%
assay
99%
assay
95%
assay
-
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
bp
167 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
contains
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
1500 ppm MEHQ as inhibitor
contains
-
contains
-
vapor pressure
0.77 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
165.0 °F - closed cup
flash_point_c
73.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)