Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
347,00 zł
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~500,000
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
manufacturer/tradename
EDQM
useful pH range
6.0-8.0 (10 g/L)
solubility
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Leuconostoc spp.) | biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source synthetic |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| cation traces Ca: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?