Przejdź do
D8787
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
avg mol wt >500,000 (dextran starting material)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc)
Quality Level
form
powder or crystals
mol wt
avg mol wt >500,000 (dextran starting material)
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
color
white to off-white
pH
6.0-8.0
solubility
H2O: 100 mg/mL
Application
  • Determining the protective effects of Ma-Mu-Ran Antidiarrheal Capsules against acute DSS-induced enteritis using 16S rRNA gene sequencing and fecal metabolomics.: This study explores the protective effects of Ma-Mu-Ran on acute enteritis, highlighting the role of microbial interactions facilitated by dextran sulfate sodium salt, potentially beneficial for biochemists focusing on gut microbiome dynamics (Zheng et al., 2022).
  • Immunomodulatory and anti-inflammatory properties of artesunate in experimental colitis.: Examines the immunomodulatory effects of artesunate, potentially enhanced by adjuvants such as dextran sulfate sodium salt, pertinent to biochemists studying inflammation and immune responses (Yang et al., 2012).
  • Enantiomeric separation of drugs by affinity electrokinetic chromatography using dextran sulfate.: Investigates the application of dextran sulfate sodium salt in the chiral separation of pharmaceuticals, offering a technique of interest for biochemical analysis and drug development (Nishi et al., 1994).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6001D491152423
biological source
bacterial (Leuconostoc)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc)
biological source
(Leuconostoc spp)
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
white to off-white
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
composition
Sulfur Content, 16.0-22.0%
composition
Sulfur Content, 8-13%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Siarczany dekstranu jako sole sodowe są rozpuszczalne w wodzie i stabilne, zawierają około 17% siarki do różnych zastosowań.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Siroon Bekkering et al.
Clinical science (London, England : 1979), 133(10), 1185-1196 (2019-05-16)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that has its origins in early life. Postnatal inflammation exacerbates atherosclerosis, but the possible effect of intrauterine inflammation is largely unexplored. Exposure to inflammation in utero is common, especially in infants born preterm, who
Aaron H Rose et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(9), 2005-2015 (2015-06-16)
An important role has emerged for calpain enzymes in regulating inflammation with one isoform, calpain-2, particularly important for macrophage activation. The goal of this study was to determine the therapeutic potential of a synthetic calpain-2 inhibitor, zLLY-CH2F, for colitis and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8787-1G04061826754306
D8787-5G04061833589922