Przejdź do
D8906
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Molecular Biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
Synonim(y):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.31
MDL number:
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
powder
mol wt
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contains
0.5-2% phosphate buffer
composition
Sulfur Content, 16.0-19.0%
technique(s)
FISH: suitable, FTIR: suitable
color
off-white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for marker for electrophoresis, suitable for nucleic acid hybridization
application(s)
genomic analysis
sample preparation
General description
Dextran sulfate sodium (DSS) is a synthetic sulfated derivative of dextran, a complex polysaccharide composed of glucose molecules. DSS is characterized as a biocompatible, highly branched polysaccharide with 1–6 and 1–4 glycosidic linkages, featuring approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl unit. Dextran sulfate is a sulfated polysaccharide with a variable molecular weight ranging from 5 to 1,400 kDa. It finds extensive use in molecular biology and biochemical research, with a particular emphasis on gastrointestinal investigations.DSS is widely recognized for its ability to induce colonic inflammation in mouse models of inflammatory bowel disease (IBD). It is widely recognized for its capacity to induce colonic inflammation in mouse models of inflammatory bowel disease (IBD) by creating models of acute, chronic, and relapsing IBD, by adjusting its concentration and administration frequency. Furthermore, Dextran sulfate is applied in various molecular biology techniques, such as precipitating lipoproteins, accelerating DNA probe hybridization, and facilitating ribosomal isolations. Notably, DSS serves as a valuable cross-linker for chitosan, allowing for the creation of microparticles and nanoparticles used in controlled drug delivery systems. Beyond these applications, DSS plays a central role in diverse research areas, particularly immunology and virology, where it actively modulates immune responses, enhances humoral immunity, influences B-lymphocyte activation, and affects thymocyte reactivity to lectins.
Application
Dextran sulfate has many applications and when performing nucleic acid hybridizations, may be used as an accelerant to decrease the time required for probe annealing. Dextran sulfate may be included in the hybridization buffer when the rate of hybridization is a limiting factor in detecting rare sequences or it may be included in the hybridization buffer when a limited amount of probe is available. Dextran sulfate functions as an accelerant by excluding the nucleic acid from the volume of solution occupied by the polymer, thereby, increasing the effective probe concentration.
Tested for suitability in nucleic acid hybridizations
Dextran sulfate has been used
  • as a molecular weight marker to assess the purity and homogeneity of the purified polysaccharides by gel electrophoresis
  • as a component of the hybridization buffer in fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol for DNA detection and analysis[1]
Biochem/physiol Actions
Dextran sulfate, being a sulfated polysaccharide, consistently triggers experimental acute and chronic colitis. It is believed to initiate mucosal injury and inflammation, primarily through a direct toxic impact on epithelial cells. This initial effect activates macrophages and T lymphocytes, ultimately leading to cytokine-mediated cytotoxicity.
Features and Benefits
  • Suitable for Nucleic acid hybridization & Molecular Biology
  • Dextran Sulfate with an average molecular weight of >500,000
  • Sulfur Content of 16.0-19.0 %
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D600152423D4911
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
bacterial (Leuconostoc)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
FISH: suitable, FTIR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?