Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc)
Quality Segment
form
powder
mol wt
6,500-10,000 by GPC
composition
Sulfur Content, 16.0-22.0%
color
white to light yellow
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
room temp
General description
Application
- as a standard to perform polyacrylamide-gel electrophoresis for carbohydrates (C-PAGE)(59) and agarose gel electrophoresis(60)
- for RNA sequential probing of targets (SPOTs) imaging(61)
- as a component of 1% injection buffer(62)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color white to light yellow | color white to off-white | color off-white | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Siarczany dekstranu jako sole sodowe są rozpuszczalne w wodzie i stabilne, zawierają około 17% siarki do różnych zastosowań.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
Powiązane treści
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D4911-10G | 04061833033098 |
| D4911-1G | 04061833585856 |
| D4911-50G | 04061833585863 |
| D4911-100G | 04061833033081 |