Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 734,00 zł | |
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.35
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
734,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES string
[Si](C)(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O
InChI key
JGZJTJGZAGJOOE-UHFFFAOYSA-N
Application
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥98% | assay ≥97.0% (TLC), ≥99.0% (T) |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ST407-10G | 04065265382465 |
| ST407-1G | 04065265382472 |