Kluczowe dokumenty
N8878
Nalidixic acid
≥98%
Synonim(y):
1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
232,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
232,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
227-229 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Klucz InChI
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)