Przejdź do
97023
Nalidixic acid
analytical standard
Synonim(y):
1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-864-7
Beilstein/REAXYS Number:
750515
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC), ≥99.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
227-229 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N887867126N4382
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Analiza porównawcza urządzenia Supel™ BioSPME 96-Pin z techniką szybkiej dializy równowagowej pod kątem dokładności mierzonych wartości, czystości próbki i czasu przepływu pracy w wiązaniu białek leków.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.
Christopher M Parry
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 98(7), 413-422 (2004-05-13)
Multidrug-resistant (MDR) Salmonella Typhi (resistant to chloramphenicol, ampicillin, and trimethoprim-sulphamethoxazole) and isolates with reduced susceptibility to fluoroquinolones (indicated by resistance to nalidixic acid, NaR) have caused epidemics and become endemic in southern Viet Nam during the 1990s. Short courses of
Robert J Commons et al.
The Medical journal of Australia, 196(5), 332-336 (2012-03-22)
To determine incidence and trends in antibiotic resistance in Australian Salmonella enterica subspecies enterica serovars Typhi (S. Typhi) and Paratyphi (S. Paratyphi) isolates over the past 26 years. A retrospective analysis of consecutive microbiologically confirmed enteric fever isolates. All S.
Angella Dorsey-Oresto et al.
Cell reports, 3(2), 528-537 (2013-02-19)
Stress-mediated programmed cell death (PCD) in bacteria has recently attracted attention, largely because it raises novel possibilities for controlling pathogens. How PCD in bacteria is regulated to avoid population extinction due to transient, moderate stress remains a central question. Here
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
97023-100MG04061833324790