Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC13H14O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.34
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
Assay:
≥95.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Sila13COgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?