Przejdź do
P9346
Phenol solution
≥89.0% (in water)
Synonim(y):
Phenol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6428463
Assay:
≥89.0%
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Liquified Phenol, ≥89.0%
Quality Level
agency
USP/NF, USP, suitable for SM 4500 - NH3
assay
≥89.0%
impurities
~10% (water)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Liquified Phenol is a solution of phenol containing ~10% water. It is potential as a chemical peeling agent for treating stable vitiligo and alopecia areata.[1]
Application
Liquified Phenol has been used in a study to record the one-photon (linear) absorption (1PA) and two-photon absorption 2PA spectra of Disperse Red One (DR1). It may be used for deproteinization of cell lysate during the preparation of total nucleic acids.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W32231816018185450
assay
≥89.0%
assay
≥99%
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
~10% (water)
impurities
-
impurities
≤0.0003% heavy metals (as Pb), ≤0.03% non-volatile matter, 8-11% water (Karl Fischer)
impurities
-
agency
USP/NF, suitable for SM 4500 - NH3
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
S S Savant et al.
Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 65(2), 93-98 (1999-03-01)
Chemical peeling with 88% phenol was carried out on 142 sites of stable vitiligo (hairy-126, non hairy-16) and on 69 sites of alopecia areata (AA). After cleansing and defatting, phenol was applied on affected areas till a uniform frost appeared.
Untangling the excited states of DR1 in solution: An experimental and theoretical study.
De Boni L, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(17), 3886-3890 (2008)
J T Wachsman et al.
Journal of bacteriology, 104(2), 814-818 (1970-11-01)
Parallel studies were performed with methionineless derivatives of Escherichia coli 15 T(-) and Bacillus megaterium KM: T(-). Methylated bases are present in the total cell ribonucleic acid (RNA) of B. megaterium. The level of RNA methylation in E. coli is
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P9346-500ML04061838258762
P9346-100ML04061834402862
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Bei Patienten mit Knochentumouren wird Phenol angewendet. Gibt es euerseits schon Erfahrungen ?
    1 answer
    1. This product is not tested or suitable for in vitro or in vivo use. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this 80 percent W/W
    1 answer
    1. Liquified Phenol, Product P9346 is typically about 90 percent phenol and 10 percent water with a purity specification of ≥89.0%.
      Helpful?
  5. What is the alternative of liquid phenol in edible for commercial use.
    1 answer
    1. Unfortunately, a liquid phenol product suitable for commercial use is not offered.
      Please see the link below to review a solid phenol product suitable for pharmaceutical use:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/100201