Merck
185450
Sigma-Aldrich
Phenol
unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.24 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
crystalline (flakes)
crystalline (solid)
crystals
temp. samozapłonu
1319 °F
granice wybuchowości
8.6 %
tw
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 84 g/L at 20 °C
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed. It can undergo oxidation in the presence of Fentons′ reagent in aqueous solution.
Zastosowanie
Phenol may be employed in the following studies:
  • Isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.
  • Berthelot color reaction for the estimation of ammonia.
  • Preparation of phenetole (aromatic ether) and 1,2-dihydroxybenzene (catechol).
  • Synthesis of phenoxyacetic acid.
Phenol may be used in the following processes:
  • As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
  • Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)