Przejdź do
16018
Phenol
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric), solid
Synonim(y):
Hydroxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
30 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
210 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
Form:
solid, viscous liquid
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
form
solid, viscous liquid
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
impurities
≤0.0003% heavy metals (as Pb), ≤0.03% non-volatile matter, 8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
suitability
corresponds for identity
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed. It can undergo oxidation in the presence of Fentons′ reagent in aqueous solution.
Application
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.[1] It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.
Phenol may be used in the following processes:
  • As a phase-transfer catalyst in electrolyte solutions of lithium-O2 battery to promote solution phase discharge.
  • Preparation of phenol-sulfuric acid reagent for colorimetric determination of total sugar content.
Packaging
bottled under inert gas
Other Notes
The article number 16018-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
185450242322328111
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
form
solid, viscous liquid
form
crystalline (flakes), crystalline (solid), crystals
form
-
form
crystalline (solid), crystals, liquid (after melt)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
181 °C, 182 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)