Przejdź do
P6474
TWEEN® 80
viscous liquid, Preservative Free, Low-peroxide; Low-carbonyls
Synonim(y):
Tween® 80KR, POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
5 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
non-ionic
form
viscous liquid
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregation number
60
impurities
≤0.5 μmol/g Peroxides, ≤1.0 μmol/g Carbonyls, ≤3.0% water
CMC
0.012 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6349P8074P5188
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
syrup
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
60
aggregation number
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
average mol wt ~1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
average mol wt 1310
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie J Alexopoulos et al.
Nature communications, 11(1), 2397-2397 (2020-05-16)
Obesity is a health problem affecting more than 40% of US adults and 13% of the global population. Anti-obesity treatments including diet, exercise, surgery and pharmacotherapies have so far failed to reverse obesity incidence. Herein, we target obesity with a
Rokeya Tasneen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(10), 3664-3668 (2008-08-13)
PA-824 is in phase II clinical testing to treat tuberculosis. At a dose of 100 mg/kg of body weight, it has demonstrated bactericidal activity during the initial and continuation phases of treatment in a murine model of tuberculosis. In a
Syed A Sattar et al.
PloS one, 6(2), e17340-e17340 (2011-03-11)
Human noroviruses (HuNoV), a major cause of acute gastroenteritis worldwide, cannot be readily cultured in the lab. Therefore, a feline calicivirus (FCV) is often used as its surrogate to, among other things, test alcohol-based handrubs (ABHR). The more recent laboratory
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6474-10ML04061834393450
P6474-100ML04061834393443
P6474-5X10ML04061834393467
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?