Kluczowe dokumenty
P6349
TWEEN® 80
viscous liquid, Low-peroxide
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
opis
non-ionic
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average mol wt ~1310
zawiera
BHT as antioxidant
skład
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
zanieczyszczenia
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
gęstość
1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Klucz InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?