Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
1319 °F
contains
0.15% H3PO2 as stabilizer
expl. lim.
8.6 %
ash
≤0.05%
color
white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
- in the preparation chromotrope 2R staining solution.
- as a reagent in α-amylase inhibitory activity.
- as a standard in calibration of NMR spectra.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ~73% (T) | assay 99.5-100.5% (GC) | assay ≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric) |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5566-100G | 04061835547791 |
| P5566-500G | 04061835547814 |
| P5566-25G | 04061835547807 |