This product is listed as a solid, however the appearance is not a listed specification. The item is packaged in liquid form and when cooled will result in a solid mass or lump. The melting point of this material is 40-42 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł 2347,50 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
Nazwa produktu
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
99.5-100.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
1319 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
8.6 %
impurities
acidic reac. Impurities, in accordance, organic volatile impurities, in accordance (GC), ≤0.05% non-volatile matter, ≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
solidification point ≥40 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
in accordance for appearance of solution
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.5-100.5% (GC) | assay 99.0-100.5%, 99.5-100.5% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form solid, viscous liquid |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
| bp 182 °C (lit.) | bp 180-181 °C, 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the appearance of Phenol? Powder, granules, crystal?