Przejdź do
P3750
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Basic Fuchsin, Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H18N3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-321-2
MDL number:
Colour Index Number:
42500
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
>85.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
green to very dark green
mp
268-270 °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L, ≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pararosaniline is a cationic triarylmethane dye and one of the components of basic fuchsin. It gives a brilliant red color after dyeing polyacrylonitrile fibers.
Application
Pararosaniline hydrochloride has been used:
  • to prepare Schiff reagent
  • to stain cow endometrial cytology samples
  • to counterstain Prussian blue sections of mice brains
Other Notes
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857343P7632215945
color
green to very dark green
color
green to dark green
color
purple
color
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
solubility
95% ethanol: 0.1%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline
form
solid
assay
>85.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
Maize Kernels ? Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining
Ales Kladnik
Bio-protocol, 3(15) (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3750-25G04061835347971