Merck
857343
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content ≥88 %
Synonim(y):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
710,00 zł
100 G
2170,00 zł
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
710,00 zł
100 G
2170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
Numer w indeksie barw:
42500
Beilstein:
4164603
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
agency
certified by the BSC
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥88%
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
544 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Klucz InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Basic fuchsin has been used as a lignin-detecting fluorogenic dye for fluorescence-based imaging of lignin in the basal internodes of three Brachypodium distachyon ecotypes.[1]
Działania biochem./fizjol.
Basic fuchsin belongs to the triphenylmethane group. Combining basic fuchsin with sulfurous acid results in the formation of fuchsin sulfurous acid, also referred to as Feulgen reagent or Schiff′s reagent. This reagent is responsible for the staining of chromosomal DNA.[2][3] Basic fuchsin is also used for the staining of lignin in plant tissue samples.[4]
Przydatność
Certified for use for acid-fast staining with carbol-fuchsin, as ENDO medium, and as Schiff′s reagent in the Periodic Acid Schiff (PAS) and Feulgen techniques.
Informacje prawne
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Plant Fibers (2012)
Min Chen et al.
The New phytologist, 229(6), 3481-3496 (2020-11-25)
The intimate association of host and fungus in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis can potentially trigger induction of host defence mechanisms against the fungus, implying that successful symbiosis requires suppression of defence. We addressed this phenomenon by using AM-defective vapyrin (vpy)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Sharma A
Plant Chromosomes (1999)
Qiuhua Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 210-214 (2012-09-27)
A superparamagnetic graphene-Fe(3)O(4) nanocomposite (G/Fe(3)O(4)) was synthesized by a facile one-pot solvothermal method. The nanocomposite G/Fe(3)O(4) prepared by the new method was firstly used as an adsorbent to remove dye for water pollution remediation. In comparison with G/Fe(3)O(4) prepared by