Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
Nazwa produktu
Pararosaniline Base, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
color
purple
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
InChI key
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color purple | color - | color green to very dark green | color green to dark green |
| form crystalline | form solid | form powder or crystals | form powder |
| solubility ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy | solubility 95% ethanol: 0.1% | solubility ethanol: 1 mg/mL | solubility - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pararosaniline Base
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?