Kluczowe dokumenty
215945
Pararosaniline acetate
Dye content 90 %
Synonim(y):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O
Wybierz wielkość
509,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
509,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye content, 90%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: 0.1%
λmaks.
545 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?