Przejdź do
N2125
Naphthol AS-BI phosphate
≥98% purity (HPLC), powder
Naphthol AS-BI phosphate
Synonim(y):
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic-o-anisidide phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
623,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15BrNO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.19
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
217-645-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6668526
623,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naphthol AS-BI phosphate, Technical grade, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
white to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthol AS-BI, also known as 7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine is a substituted naphthol.
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Application
Naphthol AS-BI phosphate is suitable to use:
  • in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
  • as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
  • to perform alkaline phosphatase reaction
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase. Substrate for the fluorometric assay of acid and alkaline phosphatases. Demonstration of acid phosphatase in paraffin embedded tissue. Cytofluorometric assay of acid phosphatase in single living cells.
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI can be used as a substrate to determine alkaline and acid phosphatase. It is also used to determine the activity of acid phosphatase in single cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2250N5625N4006
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review