Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 1071,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1071,00 zł
Cena katalogowa1260,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-hexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4NC(C)=O
InChI
1S/C26H27BrN2O8/c1-13(31)28-22-24(33)23(32)21(12-30)37-26(22)36-20-11-14-7-8-16(27)9-15(14)10-17(20)25(34)29-18-5-3-4-6-19(18)35-2/h3-11,21-24,26,30,32-33H,12H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,34)
InChI key
DMLKUPXKUQREOC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?