Przejdź do
N2250
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate
fluorogenic, ≥96.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(phosphonooxy)-, disodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13BrNNa2O6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P.2Na.H2O/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24;;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
WNPKMQCBZKBNOS-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) is a substituted naphthol.
Application
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt hydrate is suitable to use:
  • in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining to detect osteoclast activity
  • as a component in Tris-HCl in staining cells to measure alkaline phosphatase (ALP) activity
  • to perform alkaline phosphatase reaction
Biochem/physiol Actions
Naphthol AS-BI (7-Bromo-3-hydroxy-2-naphtho-o-anisidine) can be used as a substrate to determine alkaline and acid phosphatase. It is also used to determine the activity of acid phosphatase in single cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N6125N2125N4006
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)