Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
Nazwa produktu
Naphthol AS phosphate, >99% (TLC), histochemical substrate
Quality Segment
assay
>99% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
InChI key
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility water: 50 mg/mL, yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility methanol: 50 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?