Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
670,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥85% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
192-193 °C (dec.) (lit.)
solubility
NH4OH: soluble, clear to hazy
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
COC(CNC(=O)c1ccccc1OCC(O)=O)C[Hg]O
InChI
1S/C13H16NO5.Hg.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HQRSUIDICNOLPX-UHFFFAOYSA-M
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥85% (TLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
486-67-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M9784-1G | 04061826036327 |