Przejdź do
77947
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid
analytical standard
Synonim(y):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Metoprolol acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid is a metabolite of the selective β-1 blocker drug metoprolol.
Application
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in environmental water samples, wastewater samples, and human and animal biological samples by various chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
800738928790568
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The
Small Animal Clinical Pharmacology, 241, 484-493 (2011)
Investigation of pharmaceuticals and their metabolites in Brazilian hospital wastewater by LC-QTOF MS screening combined with a preliminary exposure and in silico risk assessment
Becker RW, et al.
The Science of the Total Environment, 699, 134218-134218 (2020)
Evaluation of in-situ calibration of Chemcatcher passive samplers for 322 micropollutants in agricultural and urban affected rivers
Moschet C, et al.
Water Research, 71, 306-317 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
84110-250MG04061833006849
793082P-100MG04065273420944
324374-5GM04055977216455
77947-25MG04061832941035