Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
500,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 95% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 95% | assay - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?