Przejdź do
M7200
Mesitylene
98%
Synonim(y):
1,3,5-Trimethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5680,00 zł
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-604-4
Beilstein/REAXYS Number:
906806
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mesitylene, also known as 1,3,5-trimethylbenzene, is a benzene derivative. Its carbon-13 spin-lattice relaxation times, dipolar relaxation rates and nuclear Overhauser enhancements have been measured to analyze the internal methyl rotation and intermolecular interactions. The anodic oxidation of mesitylene at a platinum electrode in the presence of different electroytes has been investigated. The ring deformation in mesitylene has been studied in the gas-phase by electron diffraction.
Application
Mesitylene may be used to:
  • Grow fullerene(C60)/1,3,5-trimethylbenzene (mesitylene) nanowires.
  • Prepare 2′,4′,6′-trimethyl acetophenone with high slectivity by reacting with acetyl chloride in the presence of dodecatungstophosphoric acid (DTP)/K-10 montomorillonite clay.
  • Synthesize 3,5-dimethylbenzaldehyde from benzene via peroxidative oxidation in the presence of vanadium(IV or V) compounds with N,O-ligands as catalysts.
Packaging
10L packaged in barrier layer poly jerrycan with electrostatically dissipating outside; 5mL, 100mL, 500mL packaged in glass bottles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1408648.0589063908
Mesitylene analytical standard
Supelco
63908
Mesitylene
assay
98%
assay
97%
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
163-166 °C (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-67-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peroxidative oxidation of benzene and mesitylene by vanadium catalysts.
Reis PM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 224(1), 189-195 (2004)
The molecular structure of mesitylene as determined by electron diffraction.
Almenningen, A, et al.
Journal of Molecular Structure, 96(3-4), 373-377 (1983)
Carbon-13 Relaxation and Internal Rotation in Mesitylene and o-Xylene.
Kuhlmann KF and Grant DM.
J. Chem. Phys. , 55(6), 2998-3007 (1971)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M7200-2.5L04061834061717
M7200-5ML04061834061731
M7200-100ML04061834061700
M7200-10L04061837373046
M7200-500ML04061834061724
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Which solvent is used to dissolve mesitylene in this product?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density of 0.864 g/mL. No diluent or solvent has been added. This compound is miscible with ethanol and benzene and soluble in water at <1mg/mL.