Przejdź do
8.05890
Mesitylene
Technipur®
Synonim(y):
1,3,5-Trimethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
165 kg
Przewidywany termin wysyłki22 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
22 760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
906806
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
163-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.
Application
  • Mesitylene is used as a:
  • building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.
  • ligand in organometallic reactions
  • developer for photo patternable silicones
  • precursor to prepare a variety of fine chemicals
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M720063908140864
Mesitylene analytical standard
Supelco
63908
Mesitylene
grade
synthesis grade
grade
-
grade
analytical standard
grade
reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
autoignition temp.
1022 °F
autoignition temp.
1022 °F
autoignition temp.
1022 °F
autoignition temp.
1022 °F
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.8 hPa ( 20 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-67-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of catalyst morphology and hydrogen co-feeding on the acid-catalysed transformation of acetone into mesitylene
Quesada J, et al
Catalysis Science & Technology, 10, 1356-1367 (2020)
Comparative study of theoretical ultrasonic velocities of binary liquid mixtures containing quinoline and mesitylene at temperatures T = (303.15,308.15,313.15 and 318.15) K
Babavali SKF, et al.
Karbala International Journal of Modern Science, 1(3), 172-177 (2015)
Metal versus Ligand Reduction in Ln3+ Complexes of a Mesitylene-Anchored Tris(Aryloxide) Ligand
Palumbo CT, et al
Inorganic Chemistry, 57(5), 2823-2833 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
805890616504027269982089
805890100004022536387987
805890025004022536387970
805890902104022536883830