Kluczowe dokumenty
140864
Mesitylene
reagent grade, 97%
Synonim(y):
1,3,5-Trimethylbenzene
Wybierz wielkość
513,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
513,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1022 °F
granice wybuchowości
0.88-6.1 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Binders for metals in industrial processes: A study explored the use of hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers, where mesitylene was employed as a critical solvent in the synthesis process, offering potential in industrial metal binding applications (Abu Sbeih and Al Harahsheh, 2024).
- Permeation networks for selective solvent filtration: Research demonstrated the use of mesitylene in creating superoleophilic, chemically and mechanically resistant percolation networks of ZIF-7 and ZIF-11 for the selective permeation of oils and chlorinated solvents, indicating its utility in industrial chemical processes (Prasanthi and Datta, 2023).
- Green synthesis of covalent organic frameworks: A review highlighted the role of mesitylene in the green and facile preparation of covalent organic frameworks, emphasizing its significance in sustainable and advanced applications in chemical engineering (Azadi and Dinari, 2023).
Opakowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?