Kluczowe dokumenty
63908
Mesitylene
analytical standard
Synonim(y):
1,3,5-Trimethylbenzene
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
1022 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
0.88-6.1 %, 100 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)