Przejdź do
I0890
Immersion oil
viscosity 1,250 cSt (lit.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
viscosity
1,250 cSt(lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.
Application
Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I07651.0469956822
viscosity
1,250 cSt(lit.)
viscosity
150 cSt(lit.)
viscosity
-
viscosity
100-120 mPa.s(20 °C)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersion oil
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61788-32-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Morphological controls on cannibalism in a planktonic marine phagotroph
Martel, et al.
Protist, 159(1), 41-51 (2008)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0890-500ML04061833847299
I0890-100ML04061833847282