Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 107,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
107,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.516
viscosity
100-120 mPa.s(20 °C)
density
1.025 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Immersion oil is a clear, viscous liquid with optimized refractive properties, specifically modified to closely approximate the refractive index (RI) of glass (ne = 1.5). It is used in conjunction with an objective lens to enhance the resolving power.
Application
Immersion oil is used for high-resolution (1000X) light microscopy work in conjunction with an oil immersion objective lens to optimize microscopic examinations of histological, cytological, hematological, and bacterial specimen material after it has been fixed, embedded, stained, or counterstained, and mounted.
Biochem/physiol Actions
Immersion oil is applied dropwise to stained and mounted or non-mounted specimen material to form a clear film between the specimen and the microscope lens to eliminate the deflection of incident light and thus substantially enhance the optical efficiency of the lens.
Features and Benefits
- Immersion oil for general use in light microscopy.
- Excellent, defined refractive index eliminates refractive distortion.
- Engineered for optimal viscosity and homogeneity.
- Good UV transmission and low residual fluorescence.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic |
| refractive index n20/D 1.516 | refractive index - | refractive index n20/D 1.515-1.517 | refractive index - |
| viscosity 100-120 mPa.s(20 °C) | viscosity 150 cSt(lit.) | viscosity - | viscosity 1,250 cSt(lit.) |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersion oil
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?