There is no testing for fluorescence or claims that the product is free of fluorescence. The product should be classified as Type N immersion Oil for general purpose use.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
color
yellow
viscosity
150 cSt(lit.)
density
0.9 g/cm3 at 23 °C
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
- in epifluorescent microscopy and cell identification
- in the assembly and filling of the microinjecting system
- in microscopy to reliably visualize dendritic spines
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color yellow | color light yellow | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic |
| viscosity 150 cSt(lit.) | viscosity - | viscosity 1,250 cSt(lit.) | viscosity 100-120 mPa.s(20 °C) |
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersion oil
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61788-32-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I0765-500ML | 04061833847213 |
| I0765-100ML | 04061833847206 |
-
Which type of immersion oil is this??? Is it type N or type F
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the best way to dispose of items with this oil(i.e wipes for objective lenses)? Can they be placed in a bio-hazard waste bin and autoclaved?
1 answer-
Section 13 of the Safety Data Sheet (SDS) indicates that there is "no data available" for waste treatment methods. The GHS classification is Category 4 as a flammable liquid, a Class 2 skin irritant, and Category 1 aquatic hazard. Immersion oil should not be disposed of in the sanitary sewer system. Larger unused quantities should be sent to an authorized waste disposal company. For waste treatment options regarding a few drops of immersion oil on a wipe used to clean a microscope objective, no formal recommendation exists. Local regulations may vary, so contacting the Safety Department for disposal recommendations is advisable.
Helpful?
-
-
This oil is fluirescense free?
1 answer-
This product is not tested for fluorescence.
Helpful?
-
-
Is this oil a cedarwood oil
1 answer-
No, this product is not derived from cedar oil. It is entirely synthetic. Should cedar oil be of interest, see the link below to this product page:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/96090Helpful?
-