The viscosity specification for the product is 100-120 mPas. The actual results for a specific lot or batch will be reported on the Certificate of Analysis.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41122605
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.515-1.517
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Immersion Oil - for Microscopy, is of an oily nature and has a defined refractive index of about 1,516. It is important that the refractive index (nD) is about 1.5, similar to that of glass. This enables a homogeneous oil immersion to be achieved. Immersion media are used in conjunction with immersion objectivs and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. Immersion oils practically eliminate light beam deflection so that the effectiveness of the lens is considerably increased. Immersion Oil - for Microscopy is produced from a natural component and developed, certified and registered as CE / IVD product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
1046990001 is in drip plastic bottle and 1046990100 is 100ml in glass bottle.
1046990001 is in drip plastic bottle and 1046990100 is 100ml in glass bottle.
Analysis Note
Refractive index (n 20/D): 1.515 - 1.517
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.0245 - 1.0265
Transmission (380 nm; 1 cm): ≥ 65 %
Transmission (400 nm; 1 cm): ≥ 78 %
Transmission (450 nm; 1 cm): ≥ 90 %
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viscosity (20 °C): 100 - 120 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.0245 - 1.0265
Transmission (380 nm; 1 cm): ≥ 65 %
Transmission (400 nm; 1 cm): ≥ 78 %
Transmission (450 nm; 1 cm): ≥ 90 %
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viscosity (20 °C): 100 - 120 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color light yellow | color yellow | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersion oil
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1046990001 | 04027269708894 |
| 1046990100 | 04022536053745 |
| 1046990500 | 04022536053769 |
-
What's the viscosity of the product?