Przejdź do
HLA002
Panelowe linie komórkowe Jurkat HLA
Synonim(y):
CAR-T, Immunoonkologia, Immunoterapia, Inhibitory punktów kontrolnych, Onkologia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
53 440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human (T Lymphocyte (blood))
Growth mode:
suspension
53 440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human (T Lymphocyte (blood))
growth mode
suspension
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Profil STR tych linii komórkowych odpowiada profilowi macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 88042803.
Ten produkt jest panelem jedenastu (11) genetycznie zmodyfikowanych linii komórkowych ukierunkowanych na cząsteczki HLA MHC klasy I w macierzystej linii komórkowej limfocytów T Jurkat. Pełny panel HLA składa się z linii komórkowej z nokautem Beta-2 mikroglobuliny (β2M) i dodatkowych dziesięciu (10) monoallelicznych linii komórkowych z ekspresją HLA.
TechnologiaCompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) została wykorzystana do wygenerowania linii komórkowej β2M knockout, która nie wykazuje ekspresji endogennych cząsteczek MHC klasy I HLA na powierzchni komórki (HLA-A lub HLA-B), jak zmierzono za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS).
LentiwirusMISSION® został użyty do wygenerowania dziesięciu (10) monoallelicznych linii komórkowych HLA, które wyrażają poszczególne podtypy HLA-A lub HLA-B na powierzchni komórki poprzez białko fuzyjne β2M:HLA, jak opisano w Nature Biotechnology 35, 765-772, (2017) i jak wykazano za pomocą analizy FACS.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z Jurkat FHCRC. Linia komórkowa wytwarzająca IL-2, uzyskana przez inkubację komórek w temperaturze 41°C przez 48 godzin, a następnie klonowanie w rozcieńczeniu ograniczającym na makrofagach.
Features and Benefits
W przeciwieństwie do komórek Jurkat typu dzikiego, które wykazują ekspresję wielu podtypów HLA, panelowe linie komórkowe Jurkat HLA wykazują ekspresję poszczególnych podtypów MHC klasy I HLA. Te monoalleliczne linie komórkowe HLA mogą być wykorzystywane do badania wiązania i prezentacji peptydów w kontekście poszczególnych podtypów HLA. Panel może być również wykorzystywany do opracowywania testów opartych na komórkach w celu oceny potencjalnych immunoterapii nowotworów i identyfikacji neoantygenów specyficznych dla nowotworów.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Other Notes
HLA002A-1VL: Jurkat B2M KO Cells
HLA002B-1VL: Jurkat HLA-A*02:01 Cells
HLA002C-1VL: Jurkat HLA-A*01:01 Cells
HLA002D-1VL: Jurkat HLA-A*03:01 Cells
HLA002E-1VL: Jurkat HLA-A*11:01 Cells
HLA002F-1VL: Jurkat HLA-A*24:02 Cells
HLA002G-1VL: Jurkat HLA-B*15:10 Cells
HLA002H-1VL: Jurkat HLA-B*07:02 Cells
HLA002I-1VL: Jurkat HLA-B*08:01 Cells
HLA002J-1VL: Jurkat HLA-B*35:01 Cells
HLA002K-1VL: Jurkat HLA-B*40:01 Cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HLA001HLA003ATG005
biological source
human (T Lymphocyte (blood))
biological source
human lymph
biological source
human lung (Carcinoma)
biological source
human lung (carcinoma)
growth mode
suspension
growth mode
suspension
growth mode
Adherent
growth mode
adherent
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)