Merck
HLA001
Sigma-Aldrich
Panel linii komórkowych Raji HLA
human lymph, lymphoblast
Synonim(y):
Linia komórkowa Raji
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Panel linii komórkowych Raji HLA,
pochodzenie biologiczne
human lymph
tryb wzrostu
suspension
morfologia
lymphoblast
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Profil STR tych linii komórkowych odpowiada profilowi macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 85011429.
Ten produkt jest panelem dziewięciu (9) genetycznie zmodyfikowanych linii komórkowych ukierunkowanych na cząsteczki HLA MHC klasy I na tle macierzystej linii komórkowej limfoblastów Raji. Pełny panel HLA składa się z linii komórkowej z nokautem Beta-2 mikroglobuliny (β2M) i dodatkowych ośmiu (8) monoallelicznych linii komórkowych z ekspresją HLA.
Technologia4785 Zinc Finger Nuclease (ZFN) została wykorzystana do wygenerowania linii komórkowej β2M knockout, która nie wykazuje ekspresji endogennych cząsteczek MHC klasy I HLA na powierzchni komórki (HLA-A lub HLA-B), jak zmierzono za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS).
Lentiwirus3355 został użyty do wygenerowania ośmiu (8) monoallelicznych linii komórkowych HLA, które wyrażają poszczególne podtypy HLA-A lub HLA-B na powierzchni komórki poprzez białko fuzyjne β2M:HLA, jak opisano w Nature Biotechnology 35, 765-772, (2017) i jak wykazano za pomocą analizy FACS.
Opis linii komórkowej
Powstał w 1963 r. z chłoniaka Burkitta u 11-letniego mężczyzny. Rozwija się w postaci pojedynczych komórek bez przyczepu i jako makroskopowo widoczne skupiska zawierające wiele setek komórek. Odporny na VSV. Ta linia komórkowa jest nosicielem utajonego genomu wirusa Epsteina-Barr (EBV) i jest dodatnia pod względem EBNA. Raji jest czasami określana jako "nieprodukująca"; genom EBV zawiera delecje przypisywane zapobieganiu tworzenia cząstek wirusa. Pochodzenie etniczne: Czarny
Cechy i korzyści
W przeciwieństwie do komórek Raji typu dzikiego, które wykazują ekspresję wielu podtypów HLA, panelowe linie komórkowe Raji HLA wykazują ekspresję poszczególnych podtypów MHC klasy I HLA. Te monoalleliczne linie komórkowe HLA mogą być wykorzystywane do badania wiązania i prezentacji peptydów w kontekście poszczególnych podtypów HLA. Panel może być również wykorzystywany do opracowywania testów komórkowych w celu oceny potencjalnych immunoterapii nowotworów i identyfikacji neoantygenów specyficznych dla nowotworów.
Komponenty
HLA001A-1VL: Raji B2M KO Cells
HLA001B-1VL: Raji HLA-A*02:01 Cells
HLA001C-1VL: Raji HLA-A*01:01 Cells
HLA001D-1VL: Raji HLA-A*03:01 Cells
HLA001E-1VL: Raji HLA-A*11:01 Cells
HLA001F-1VL: Raji HLA-A*24:02 Cells
HLA001G-1VL: Raji HLA-B*15:10 Cells
HLA001H-1VL: Raji HLA-B*07:02 Cells
HLA001K-1VL: Raji HLA-B*40:01 Cells
Jakość
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Informacje prawne
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)