Przejdź do
HLA003
Panel linii komórkowych A549 HLA
human lung (Carcinoma), Epithelial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (Carcinoma)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Panel linii komórkowych A549 HLA,
biological source
human lung (Carcinoma)
growth mode
Adherent
morphology
Epithelial
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Profil STR tych linii komórkowych jest zgodny z profilem macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 86012804.
Produkt ten jest panelem jedenastu (11) genetycznie zmodyfikowanych linii komórkowych ukierunkowanych na cząsteczki HLA MHC klasy I na tle macierzystej linii komórkowej raka płuc A549. Pełny panel HLA składa się z linii komórkowej z nokautem Beta-2 mikroglobuliny (β2M) i dodatkowych dziesięciu (10) monoallelicznych linii komórkowych z ekspresją HLA.
TechnologiaCompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) została wykorzystana do wygenerowania linii komórkowej β2M knockout, która nie wykazuje ekspresji endogennych cząsteczek MHC klasy I HLA na powierzchni komórki (HLA-A lub HLA-B), jak zmierzono za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS).
LentiwirusMISSION® został użyty do wygenerowania dziesięciu (10) monoallelicznych linii komórkowych HLA, które wyrażają poszczególne podtypy HLA-A lub HLA-B na powierzchni komórki poprzez białko fuzyjne β2M:HLA, jak opisano w Nature Biotechnology 35, 765-772, (2017) i jak wykazano za pomocą analizy FACS.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki mogą syntetyzować lecytynę, wykorzystując szlak cytydyno-difosfocholiny. Sporadycznie komórki mogą również zawierać ciałka wtrętowe, chociaż nie wiadomo, czy są one nosicielami jakichkolwiek ludzkich patogenów.
Features and Benefits
W przeciwieństwie do komórek A549 typu dzikiego, które wykazują ekspresję wielu podtypów HLA, panelowe linie komórkowe A549 HLA wykazują ekspresję poszczególnych podtypów MHC klasy I HLA. Te monoalleliczne linie komórkowe HLA mogą być wykorzystywane do badania wiązania i prezentacji peptydów w kontekście poszczególnych podtypów HLA. Panel może być również wykorzystany do opracowania testów opartych na komórkach w celu oceny kandydatów na immunoterapie nowotworowe i identyfikacji neoantygenów specyficznych dla guza.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Other Notes
HLA003A-1VL: A549 B2M KO Cells
HLA003B-1VL: A549 HLA-A*02:01 Cells
HLA003C-1VL: A549 HLA-A*01:01 Cells
HLA003D-1VL: A549 HLA-A*03:01 Cells
HLA003E-1VL: A549 HLA-A*11:01 Cells
HLA003F-1VL: A549 HLA-A*24:02 Cells
HLA003G-1VL: A549 HLA-B*15:10 Cells
HLA003H-1VL: A549 HLA-B*07:02 Cells
HLA003I-1VL: A549 HLA-B*08:01 Cells
HLA003J-1VL: A549 HLA-B*35:01 Cells
HLA003K-1VL: A549 HLA-B*40:01 Cells
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1220CLL1219CLL1222
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
biological source
human lung (Carcinoma)
biological source
human male lung (Source Disease: Carcinoma)
biological source
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: Colorectal carcinoma)
morphology
Epithelial
morphology
-
morphology
-
morphology
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)