Przejdź do
ATG005
Panel antygenów A549 EGFRvIII Linie komórkowe
Synonim(y):
Linia komórkowa A549
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (carcinoma)
Growth mode:
adherent
Morphology:
epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung (carcinoma)
growth mode
adherent
morphology
epithelial
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Ten produkt to panel dwóch (2) genetycznie zmodyfikowanych linii komórkowych obejmujących gen EGFR i specyficzną dla nowotworu mutację zewnątrzkomórkową EGFRvIII. Panel składa się z linii komórkowej pozbawionej genu EGFR (EGFR-/-) i linii komórkowej o wysokiej ekspresji EGFRvIII. Linia komórkowa EGFR-/- została wygenerowana przy użyciu technologii CompoZr® Zinc Finger Nuclease, a linia komórkowa o wysokiej ekspresji EGFRvIII została wygenerowana przy użyciu lentiwirusa MISSION®. Linia komórkowa EGFRvIIIhigh wykazuje ekspresję EGFRvIII na wysokim poziomie w stosunku do linii komórkowej EGFR-/- i komórek A549 typu dzikiego, co zmierzono za pomocą sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS).
Profil STR tych linii komórkowych odpowiada profilowi macierzystej linii komórkowej - numer katalogowy ECACC 86012804.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki mogą syntetyzować lecytynę, wykorzystując szlak cytydyno-difosfocholiny. Sporadycznie komórki mogą również zawierać ciałka wtrętowe, chociaż nie wiadomo, czy są one nosicielami jakichkolwiek ludzkich patogenów.
Features and Benefits
Linie komórkowe A549 z panelem antygenu EGFRvIII zawierają zewnątrzkomórkową mutację EGFRvIII wyrażoną na różnych poziomach (KO i wysokim). Te linie komórkowe umożliwiają badaczom przesiewanie i ocenę skuteczności i siły działania immunoterapii ukierunkowanych na EGFRvIII w biologicznie istotnym komórkowym modelu badawczym.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
Other Notes
ATG005A-1VL: A549 EGFRvIII Knockout
ATG005B-1VL: A549 EGFRvIII High
Legal Information
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ATG004HLA002CLL1140
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human lung (carcinoma)
biological source
human skin (malignant melanoma)
biological source
human (T Lymphocyte (blood))
biological source
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
growth mode
adherent
growth mode
adherent
growth mode
suspension
growth mode
-
morphology
epithelial
morphology
epithelial
morphology
-
morphology
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)