Przejdź do
G7776
Glutaraldehyde solution
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
10 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
liquid
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
type
Grade I
form
liquid
concentration
70% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
color
colorless
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaraldehyde is a fixative used in electron microscopy. It is a rapidly penetrating fixative and an alternative to the expensive and toxic buffered osmium tetroxide. Glutaraldehyde contains two aldehyde group separated by three methylene bridges. It mediates protein crosslinking at their amino groups.
Application
Glutaraldehyde solution has been used as a fixative for transfected adherent monkey kidney fibroblasts (COS-7) cells for electron microscopy studies, human osteosarcoma (U2OS) cells for super-resolution (SR) experiments and for hydrogels for scanning electron microscopy (SEM) studies.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6257G64033802
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
-
concentration
70% in H2O
concentration
25% in H2O
concentration
50% in H2O
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
CAS No.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.
BRCA2 controls DNA: RNA hybrid level at DSBs by mediating RNase H2 recruitment
D?Alessandro G, et al.
Nature Communications, 9(1), 5376-5376 (2018)
Poly (Ethylene Glycol)-Crosslinked gelatin hydrogel substrates with conjugated bioactive peptides influence endothelial cell behavior
Su J, et al.
Biomaterials, 201(1), 99-112 (2019)
Formaldehyde, formalin, paraformaldehyde and glutaraldehyde: what they are and what they do
Kiernan JA
Microscopy today, 8(1), 8-13 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G7776-10X10ML04061833643211
G7776-10ML04061833643204
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?