Przejdź do
3802
Glutaraldehyde solution
for in vitro diagnostic use
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
75 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605390
Form:
solution
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as the fixative in the Sudan Black B staining procedure 380.
Other Notes
Glutaraldehyde, 4%, in borate buffer, pH 7.6.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7651G5882G6257
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8 + 10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Powiązane treści
H Maertens et al.
BMC veterinary research, 16(1), 140-140 (2020-05-20)
Disinfectants are frequently used in animal production to reduce or eliminate the load of infectious agents and parasites in buildings and equipment associated with the housing or transportation of animals. There are growing concerns that the use of disinfectants would
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML4079-50MG04065272091329
SML4079-10MG04065272091312
I2215-25G04061833848340
3802-75ML04061831960358