Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
form
liquid
Quality Segment
concentration
50% in H2O
color
colorless
mp
-21 °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
suitability
suitable for photographic applications
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Assessment of dimensional stability of novel VPES impression material at different time intervals with standard disinfectants.: This research evaluates the dimensional stability of a novel vinyl polyether silicone (VPES) impression material when exposed to various disinfectants, including glutaraldehyde solutions, demonstrating its reliability for dental applications (Ahuja et al., 2024).
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| mp -21 °C ((-6 °F)) | mp - | mp - | mp -21 °C ((-6 °F)) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| suitability suitable for photographic applications | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G6403-100ML | 04061833639139 |
| G6403-500ML | 04061833639146 |