Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3000,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
177-180 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
BCR050
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency - | agency BCR® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[e]pyrene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
192-97-2
![Benzo[e]pyrene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/162/859/cd1f8e1f-2539-4f36-be04-8bad9d301215/640/cd1f8e1f-2539-4f36-be04-8bad9d301215.png)
![Benz[a]anthracene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/351/486/b3ddf157-a732-4ef8-83f0-c70a53404cb2/640/b3ddf157-a732-4ef8-83f0-c70a53404cb2.png)
![Dibenz[a,h]anthracene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/358/871/0a80ecfc-d123-44ca-90a6-22248b43aba9/640/0a80ecfc-d123-44ca-90a6-22248b43aba9.png)