Przejdź do
BCR271
Benz[a]anthracene
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-280-6
Beilstein/REAXYS Number:
1909298
MDL number:
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
For more information please see:
BCR271
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR050BCR13875451
Benzo[e]pyrene BCR®, certified reference material
BCR050
Benzo[e]pyrene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[a]anthracene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
56-55-3
CAS No.
56-55-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S D Yakan et al.
Marine pollution bulletin, 63(5-12), 471-476 (2011-03-25)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are important environmental pollutants due to their persistence and bioaccumulation potential both in organisms and in sediments. In this study, bioaccumulation and depuration experiments were performed employing local Mediterranean mussel species, Mytilus galloprovincialis, with two biomarkers:
M Teresa Alcántara et al.
Journal of hazardous materials, 166(1), 462-468 (2009-01-06)
The presence of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils poses a potential threat to human health if exposure levels are too high. Nevertheless, the removal of these contaminants presents a challenge to scientists and engineers. The high hydrophobic nature
Kwang Hwa Jung et al.
Environmental science & technology, 45(1), 300-306 (2010-12-08)
Whole blood is one of the most easily accessible biofluids, and circulating leukocytes would include informative transcripts as a first line of immune defense for many disease processes. To demonstrate that transcriptomic responses of circulating blood cells reflect the exposure
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR271-20MG04061832658391